Drukuj
Metylocyklopentan, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
66490-10ML 66490-50ML
66490-10MLEA 516 PLN
66490-10ML 66490-50ML
Metylocyklopentan, Supelco®
Metylocyklopentan
Formuła: C₆H₁₂
Temp. Wrzenia: 71,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –142 °C
Gęstość: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001382
Numer CAS: 96-37-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-503-2
Jednostka: 2298
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e3c51a409b5a8aa806b4f63abf84367e1dd8be&vid=93336b4a275aa301959c1aa44a582ee3caebfb16&prid=web&clid=SAPDAM