Drukuj
Metylocyklopentan 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
345245000 345240250 345240025
ACRO345245000EA 790 PLN
ACRO345245000 ACRO345240250 ACRO345240025
Metylocyklopentan 95%
Metylocyklopentan
Formuła: C₆H₁₂
Temp. Wrzenia: 71 °C
Gęstość: 0,748 g/cm³
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001382
Numer CAS: 96-37-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-503-2
Jednostka: 2298
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %