Metylocykloheksan ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
25505.366EA
890
PLN
25505.366
25505.468
Metylocykloheksan ≥99%, TECHNICAL
Metylocykloheksan
Formuła:
C₆H₁₁CH₃ Temp. Wrzenia: 101 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –126 °C Gęstość: 0,7693 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –4 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001497 Numer CAS: 108-87-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-624-3 Jednostka: 2296 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,06074 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Identification | Passes test |
Water | Max. 50 ppm |