Metylocykloheksan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
31861.22
31861.36
31861.22EA
495
PLN
31861.22
31861.36
Metylocykloheksan ≥99%
Metylocykloheksan
Purity: 99+%
CAS No.: 108-87-2
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -4°(-25°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.771
Refractive Index: 1.4230
Appearance: Colourless
Melting Point: -126°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 505972
Merck Reference: 14,6047
UN No.: 2296
MDL No.: MFCD00001497
Formuła:
C₆H₁₁CH₃ Temp. Wrzenia: 101 °C Temp. topnienia: –126 °C Gęstość: 0,771 Temp. Zapłonu: –4 °C (–25 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001497 Numer CAS: 108-87-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-624-3 Jednostka: 2296 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,6047 |