Drukuj
Methylenecyclohexane 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
325510010 325510050
ACRO325510010EA 265 PLN
ACRO325510010 ACRO325510050
Methylenecyclohexane 98%
Methylenecyclohexane
Formuła: C₇H₁₂
Temp. Wrzenia: 102…103 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –126 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: –006 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001661
Numer CAS: 1192-37-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-624-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06074
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %