Drukuj
Etylocykloheksan 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
118310250 118311000
ACRO118310250EA 271 PLN
ACRO118310250 ACRO118311000
Etylocykloheksan 99+%
Etylocykloheksan
Formuła: C₈H₁₆
Temp. Wrzenia: 132 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –111 °C
Gęstość: 0,78 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001523
Numer CAS: 1678-91-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-835-0
Jednostka: 3295
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4311 to 1.4331 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test