Butylocykloheksan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 1678-93-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4410
Melting Point: -78°
Boiling Point: 178-180°
Beilstein Reference: 1900631
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001530
Formuła:
C₁₀H₂₀ Temp. Wrzenia: 178…180 °C Temp. topnienia: –78 °C Gęstość: 0,818 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001530 Numer CAS: 1678-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 216-837-1 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |