1-Methylcyclopentanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24744.06
B24744.22
B24744.06EA
447
PLN
B24744.06
B24744.22
1-Methylcyclopentanol ≥98%
1-Methylcyclopentanol
Purity: 98%
CAS No.: 1462-03-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 40°(105°F)
Melting Point: 36-37°
Boiling Point: 135-136°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00001364
Formuła:
C₆H₁₂O Temp. Wrzenia: 135…136 °C Temp. topnienia: 36…37 °C Gęstość: 0,904 Temp. Zapłonu: 40 °C (105 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001364 Numer CAS: 1462-03-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-963-4 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |