Drukuj
1-Methylcyclohexanol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
126600050 126600250 126601000
ACRO126600050EA 129 PLN
ACRO126600050 ACRO126600250 ACRO126601000
1-Methylcyclohexanol 96%
1-Methylcyclohexanol
Formuła: C₇H₁₄O
Temp. Wrzenia: 168 °C (752 mmHg)
Temp. topnienia: 26 °C
Gęstość: 0,919 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003857
Numer CAS: 590-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-963-4
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %