4-tert-Butylocykloheksyloamina cis- and trans-mixture 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(tert-Butyl)cyclohexanamine
L02472.06
L02472.14
L02472.06EA
347
PLN
L02472.06
L02472.14
4-tert-Butylocykloheksyloamina cis- and trans-mixture 97%
4-tert-Butylocykloheksyloamina
Purity: 97%
CAS No.: 5400-88-4
Molecular Formula: C10H21N
Formula Weight: 155.29
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4662
Beilstein Reference: 1523780
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00013763
Formuła:
C₁₀H₂₁N Temp. Wrzenia: 202 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 18 °C Gęstość: 0,870 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013763 Numer CAS: 5400-88-4 Numer WE (dawny EINECS): 226-444-7 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |