1-Methylcyclohexanecarboxylic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21713.06
B21713.14
B21713.18
B21713.06EA
381
PLN
B21713.06
B21713.14
B21713.18
1-Methylcyclohexanecarboxylic acid ≥99%
1-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1123-25-7
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 36-39°
Boiling Point: 236°
Beilstein Reference: 1859220
MDL No.: MFCD00001463
Formuła:
C₈H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 236 °C Temp. topnienia: 36…39 °C Gęstość: 1,0115 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001463 Numer CAS: 1123-25-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-371-3 |