5-Methyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Methylcyclohexane-1,3-dione
A15280.03
A15280.06
A15280.14
A15280.03EA
363
PLN
A15280.03
A15280.06
A15280.14
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 98%
CAS No.: 4341-24-6
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Melting Point: 126-130°
Beilstein Reference: 1099692
Formuła:
C₇H₁₀O₂ MW: 126.16 g/mol Temp. topnienia: 126…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010379 Numer CAS: 4341-24-6 |