dimedon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 5,5-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
A10140.14
A10140.22
A10140.36
A10140.14EA
235
PLN
A10140.14
A10140.22
A10140.36
dimedon ≥98%
dimedon
Purity: 98%
CAS No.: 126-81-8
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 471489
Merck Reference: 14,3242
MDL No.: MFCD00001588
Formuła:
C₈H₁₂O₂ MW: 140.18 g/mol Temp. Wrzenia: 234 Temp. topnienia: 146…150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001588 Numer CAS: 126-81-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-804-4 Klasyfikacja Merck : 13,03268 |