3-Metylo-1,2-cykloheksanodion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22623.06
B22623.14
B22623.06EA
502
PLN
B22623.06
B22623.14
3-Metylo-1,2-cykloheksanodion ≥98%
3-Metylo-1,2-cykloheksanodion
Purity: 98+%
CAS No.: 3008-43-3
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Melting Point: 57-59°
Boiling Point: 69-72°/1mm
MDL No.: MFCD00209518
Formuła:
C₇H₁₀O₂ MW: 126.16 g/mol Temp. Wrzenia: 69…72 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 57…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00209518 Numer CAS: 3008-43-3 Numer WE (dawny EINECS): 221-122-2 |