3-Metylo-1,2-cyklopentanodion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10255.09
A10255.18
A10255.22
A10255.09EA
213
PLN
A10255.09
A10255.18
A10255.22
3-Metylo-1,2-cyklopentanodion ≥98%
3-Metylo-1,2-cyklopentanodion
Purity: 98+%
CAS No.: 765-70-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 2076520
Formuła:
C₆H₈O₂ Temp. Wrzenia: 210 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 103…107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001417 Numer CAS: 765-70-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-154-8 |