2-Metylo-1,3-cyklopentadion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Methylcyclopentane-1,3-dione
A13936.06
A13936.14
A13936.22
A13936.06EA
387
PLN
A13936.06
A13936.14
A13936.22
2-Metylo-1,3-cyklopentadion ≥98%
2-Metylo-1,3-cyklopentadion
Purity: 98%
CAS No.: 765-69-5
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 1237255
Formuła:
C₆H₈O₂ MW: 112.13 g/mol Temp. Wrzenia: 213 Temp. topnienia: 212…216 °C Gęstość: 1.33 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001406 Numer CAS: 765-69-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-153-2 |