2-Metylo-1,3-cykloheksanodion ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Methylcyclohexane-1,3-dione
A11218.06
A11218.14
A11218.22
A11218.06EA
278
PLN
A11218.06
A11218.14
A11218.22
2-Metylo-1,3-cykloheksanodion ≥98%
2-Metylo-1,3-cykloheksanodion
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-55-1
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 204-208°
Beilstein Reference: 1281598
MDL No.: MFCD00001587
Formuła:
C₇H₁₀O₂ MW: 126.16 g/mol Temp. Wrzenia: 100…102 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 204…208 °C Gęstość: 1.313 g/cm³ (–150.15 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00001587 Numer CAS: 1193-55-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-773-9 |