Drukuj
2-Metylo-1,3-cyklopentadion 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
152320250 152321000
ACRO152320250EA 638 PLN
ACRO152320250 ACRO152321000
2-Metylo-1,3-cyklopentadion 98%
2-Metylo-1,3-cyklopentadion
Formuła: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 213
Temp. topnienia: 212…216 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001406
Numer CAS: 765-69-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-153-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 216 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %