Drukuj
2-Metylo-1,3-cykloheksanodion 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
126590250 126591000 126592000
ACRO126590250EA 603 PLN
ACRO126590250 ACRO126591000 ACRO126592000
2-Metylo-1,3-cykloheksanodion 98+%
2-Metylo-1,3-cykloheksanodion
Formuła: C₇H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 213 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >204 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001587
Numer CAS: 1193-55-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-153-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to pink-orange to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥204 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %