Drukuj
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20254.06 B20254.14
B20254.06EA 388 PLN
B20254.06 B20254.14
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione ≥99%
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione
Purity: 99% CAS No.: 823-36-9 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 168-170° Beilstein Reference: 1860068 MDL No.: MFCD00044191
Formuła: C₇H₁₀O₂
Temp. topnienia: 168…170 °C
Numer MDL: MFCD00044191
Numer CAS: 823-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-512-3