Drukuj
2-Acetylocykloheksanon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
346190050 346190250
ACRO346190050EA 194 PLN
ACRO346190050 ACRO346190250
2-Acetylocykloheksanon 97%
2-Acetylocykloheksanon
Formuła: C₈H₁₂O₂
Gęstość: 1,063 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001633
Numer CAS: 874-23-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-858-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %