4-Metylocykloheksanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 589-92-4
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4450
Melting Point: -41°
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 506746
UN No.: 2297
MDL No.: MFCD00001643
Formuła:
C₇H₁₂O Temp. Wrzenia: 169…171 °C Temp. topnienia: –41 °C Gęstość: 0,914 Temp. Zapłonu: 48 °C (118 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001643 Numer CAS: 589-92-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-665-3 Jednostka: 2297 ADR: 3,III |