4-Izopropylocykloheksanon 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L08863.09
L08863.04
L08863.09EA
2400
PLN
L08863.09
L08863.04
4-Izopropylocykloheksanon 96%
4-Izopropylocykloheksanon
Purity: 96%
CAS No.: 5432-85-9
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 94-96°/17mm
Beilstein Reference: 1236952
MDL No.: MFCD00043479
Formuła:
C₉H₁₆O Temp. Wrzenia: 94…96 °C (17 mmHg) Temp. Zapłonu: 80 °C (176 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043479 Numer CAS: 5432-85-9 Numer WE (dawny EINECS): 226-592-2 |