4-tert-Pentylocykloheksanon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(tert-Pentyl)cyclohexanone, 4-tert-Amylcyclohexanone
A12832.18
A12832.30
A12832.18EA
531
PLN
A12832.18
A12832.30
4-tert-Pentylocykloheksanon ≥97%
4-tert-Pentylocykloheksanon
Purity: 97%
CAS No.: 16587-71-6
Molecular Formula: C11H20O
Formula Weight: 168.28
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 124-125°/16mm
MDL No.: MFCD00013798
Formuła:
C₁₁H₂₀O Temp. Wrzenia: 124…125 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: 96 °C Gęstość: 0,92 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013798 Numer CAS: 16587-71-6 Numer WE (dawny EINECS): 240-642-0 |