Drukuj
3,3,5-Trimetylocykloheksanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T75752-1L T75752-250ML
SIALT75752-1LEA 501 PLN
SIALT75752-1L SIALT75752-250ML
3,3,5-Trimetylocykloheksanon, Sigma-Aldrich®
3,3,5-Trimetylocykloheksanon
Formuła: C₉H₁₆O
Temp. Wrzenia: 188,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019466
Numer CAS: 873-94-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-855-9