Drukuj
2-Methylcyclopentanone 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
247660050 247660250
ACRO247660050EA 603 PLN
ACRO247660050 ACRO247660250
2-Methylcyclopentanone 99%
2-Methylcyclopentanone
Formuła: C₆H₁₀O
Temp. Wrzenia: 139…140 °C
Temp. topnienia: -75 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001414
Numer CAS: 1120-72-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-318-4
Jednostka: 1224
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %