2-Metylocykloheksanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 583-60-8
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 46°(114°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.925
Refractive Index: 1.4480
Appearance: Colourless
Melting Point: -14°
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 506751
UN No.: 2297
MDL No.: MFCD00001635
Formuła:
C₇H₁₂O Temp. Wrzenia: 162…163 °C Temp. topnienia: –14 °C Gęstość: 0,925 Temp. Zapłonu: 46 °C (114 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001635 Numer CAS: 583-60-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-513-6 Jednostka: 2297 ADR: 3,III |