Drukuj
2-Metylocykloheksanon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
126610500 126612500 126610010
ACRO126610500EA 209 PLN
ACRO126610500 ACRO126612500 ACRO126610010
2-Metylocykloheksanon 98%
2-Metylocykloheksanon
Formuła: C₇H₁₂O
Temp. Wrzenia: 162…163 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –14 °C
Gęstość: 0,924 g/cm³
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001635
Numer CAS: 583-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-513-6
Jednostka: 2297
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %