2,2,6-Trimethylcyclohexanone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21111.03
B21111.06
B21111.14
B21111.03EA
554
PLN
B21111.03
B21111.06
B21111.14
2,2,6-Trimethylcyclohexanone ≥97%
2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Purity: 97%
CAS No.: 2408-37-9
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
Flash Point: 51°(125°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 1905593
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00045550
Formuła:
C₉H₁₆O Temp. Wrzenia: 178…179 °C Gęstość: 0,904 Temp. Zapłonu: 51 °C (125 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045550 Numer CAS: 2408-37-9 Numer WE (dawny EINECS): 219-309-9 Jednostka: 1224 ADR: 3,III |