Drukuj
Cykloheksyloaceton 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12748.06 A12748.14
A12748.06EA 1430 PLN
A12748.06 A12748.14
Cykloheksyloaceton 96%
Cykloheksyloaceton
Refractive Index: 1.4528
Boiling Point: 198-200°
MDL No.: MFCD00019395
Formuła: C₉H₁₆O
Temp. Wrzenia: 198…200 °C
Gęstość: 0,905
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019396
Numer CAS: 103-78-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-143-9