Bromometylocyklopropan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01122.03
L01122.06
L01122.14
AV13122.0100
L01122.03EA
384
PLN
L01122.03
L01122.06
L01122.14
ABCRAV13122.0100
Bromometylocyklopropan ≥97%
Bromometylocyklopropan
Purity: 97%
CAS No.: 7051-34-5
Molecular Formula: C4H7Br
Formula Weight: 135.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4770
Boiling Point: 111-112°
Beilstein Reference: 605296
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001306
Formuła:
C₄H₇Br Temp. Wrzenia: 111…112 °C Gęstość: 1,410 Temp. Zapłonu: 41 °C (105 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00001306 Numer CAS: 7051-34-5 Numer WE (dawny EINECS): 230-331-8 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |