Drukuj
Bromometylocyklopropan 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
221810010 221810050 221810250
ACRO221810010EA 477 PLN
ACRO221810010 ACRO221810050 ACRO221810250
Bromometylocyklopropan 96%
Bromometylocyklopropan
Formuła: C₄H₇Br
Temp. Wrzenia: 101…108 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,38 g/cm³
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001306
Numer CAS: 7051-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-331-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥95 %
Specific gravity (20°C) 1.385 to 1.415