Drukuj
(Bromomethyl)cyclobutane 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
367640050 367640250 367641000
ACRO367640050EA 333 PLN
ACRO367640050 ACRO367640250 ACRO367641000
(Bromomethyl)cyclobutane 99%
(Bromomethyl)cyclobutane
Formuła: C₅H₉Br
Temp. Wrzenia: 145…148 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,339 g/cm³
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040960
Numer CAS: 17247-58-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %