(2-Bromoethyl)cyclohexane ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Cyclohexylethyl bromide, 1-Bromo-2-cyclohexylethane
L09466.14
L09466.06
L09466.03
L09466.14EA
2180
PLN
L09466.14
L09466.06
L09466.03
(2-Bromoethyl)cyclohexane ≥99%
(2-Bromoethyl)cyclohexane
Purity: 99%
CAS No.: 1647-26-3
Molecular Formula: C8H15Br
Formula Weight: 191.12
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 70-71°/6mm
Beilstein Reference: 1919816
MDL No.: MFCD00019398
Formuła:
C₈H₁₅Br Temp. Wrzenia: 70…71 °C (6 mmHg) Gęstość: 1,221 Temp. Zapłonu: 96 °C (204 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019398 Numer CAS: 1647-26-3 Numer WE (dawny EINECS): 216-712-1 |