1-Etynylocyklopentanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23109.06
B23109.14
B23109.06EA
589
PLN
B23109.06
B23109.14
1-Etynylocyklopentanol ≥98%
1-Etynylocyklopentanol
Purity: 98+%
CAS No.: 17356-19-3
Molecular Formula: C7H10O
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4740
Odour: Irritating
Melting Point: 23-27°
Boiling Point: 156-159°
Beilstein Reference: 1924167
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00001365
Formuła:
C₇H₁₀O Temp. Wrzenia: 156…159 °C Temp. topnienia: 23…27 °C Gęstość: 0,962 Temp. Zapłonu: 48 °C (118 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003858 Numer CAS: 17356-19-3 Numer WE (dawny EINECS): 241-385-7 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |