Drukuj
1-Etynylocykloheksanol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
119101000 119105000 119100025
ACRO119101000EA 304 PLN
ACRO119101000 ACRO119105000 ACRO119100025
1-Etynylocykloheksanol 99+%
1-Etynylocykloheksanol
Formuła: C₈H₁₂O
MW: 124.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 180 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 30…32 °C
Gęstość: 0.9763 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003858
Numer CAS: 78-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 241-385-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %