Drukuj
Cyklopentan, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentamethylene
MQ100
29680-10ML 29680-5ML
29680-10MLEA 104 PLN
29680-10ML 29680-5ML
Cyklopentan, Supelco®
Cyklopentan
Formuła: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 49
Temp. topnienia: –93.3 °C
Gęstość: 0.746 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001356
Numer CAS: 287-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-016-6
Jednostka: 1146
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM