Drukuj
Cyklopentan zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentamethylene
MQ200
8.18769.0250 8.18769.1000 8.18769.0050
8.18769.0250EA 351 PLN
8.18769.0250 8.18769.1000 8.18769.0050
Cyklopentan zS, Sigma-Aldrich®
Cyklopentan
Formuła: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 49
Temp. topnienia: –93.3 °C
Gęstość: 0.746 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001356
Numer CAS: 287-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-016-6
Jednostka: 1146
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -93.3 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Boiling Point 49 °C
Vapor Pressure 346 hPa (20 °C)
Flash Point -42 °C
Refractive Index 1.4065 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 8.7 %(V)
Density 0.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C