Cyklopentan dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44814.AK
44814.K2
44814.AKEA
489
PLN
44814.AK
44814.K2
Cyklopentan dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Cyklopentan
CAS No.: 287-92-3
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Flash Point: -37°(-34°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.748
Refractive Index: 1.4060
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1900195
Merck Reference: 14,2741
UN No.: 1146
MDL No.: MFCD00001356
For HPLC and Spectrophotometry
Formuła:
C₅H₁₀ Temp. Wrzenia: 47…49 °C Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 0,748 Temp. Zapłonu: –37 °C (–34 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001356 Numer CAS: 287-92-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-016-6 Jednostka: 1146 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,2741 |