Drukuj
Cyklopentan 97%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentamethylene
111480010 111480025 111481000
ACRO111480010EA 1200 PLN
ACRO111480010 ACRO111480025 ACRO111481000
Cyklopentan 97%, extra_pure
Cyklopentan
Formuła: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 50 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –94 °C
Gęstość: 0.75 g/cm³
Temp. Zapłonu: –7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001356
Numer CAS: 287-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-016-6
Jednostka: 1146
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %