Cyklooktan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 292-64-8
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 150-152°
Beilstein Reference: 1900349
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00004162
Formuła:
C₈H₁₆ Temp. Wrzenia: 150…152 °C Temp. topnienia: 12…14 °C Gęstość: 0,835 Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004162 Numer CAS: 292-64-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-031-8 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...