Drukuj
TAPS (kwas 3-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)propano-1-sulfonowy), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
T9659-100G T9659-1KG T9659-250G
SIALT9659-100GEA 1530 PLN
SIALT9659-100G SIALT9659-1KG SIALT9659-250G
TAPS (kwas 3-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)propano-1-sulfonowy), Sigma-Aldrich®
TAPS (kwas 3-(tris(hydroksymetylo)metyloamino)propano-1-sulfonowy)
Formuła: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007538
Numer CAS: 29915-38-6
Numer WE (dawny EINECS): 249-954-1