Drukuj
chlorowodorek chlorku 4-pikolilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
P43807-100G P43807-10G
SIALP43807-100GEA 679 PLN
SIALP43807-100G SIALP43807-10G
chlorowodorek chlorku 4-pikolilu, Sigma-Aldrich®
chlorowodorek chlorku 4-pikolilu
Formuła: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Numer MDL: MFCD00012826
Numer CAS: 1822-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-350-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 III