Drukuj
Chlorowodorek chlorku 3-pikolilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
P43602-25G P43602-5G
SIALP43602-25GEA 467 PLN
SIALP43602-25G SIALP43602-5G
Chlorowodorek chlorku 3-pikolilu, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek chlorku 3-pikolilu
Formuła: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Numer MDL: MFCD00012818
Numer CAS: 6959-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 230-150-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III