Drukuj
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Brij® L23
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP1254-500GEA 335 PLN
SIALP1254-500G SIALP1254-5KG
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Brij® 35
Formuła: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199,56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00080891
Numer CAS: 9002-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 500-002-6