Drukuj
2-Fenoksyetanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
484318-18L 484318-1L
SIAL484318-18LEA 2560 PLN
SIAL484318-18L SIAL484318-1L
2-Fenoksyetanol, Sigma-Aldrich®
2-Fenoksyetanol
Formuła: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 13 °C
Gęstość: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002857
Numer CAS: 122-99-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-589-7
Klasyfikacja Merck : 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM