Drukuj
Dichlorek trifenylofosfiny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
378755-100G 378755-25G
SIAL378755-100GEA 716 PLN
SIAL378755-100G SIAL378755-25G
Dichlorek trifenylofosfiny, Sigma-Aldrich®
Dichlorek trifenylofosfiny
Formuła: C₁₈H₁₅Cl₂P
MW: 333.2 g/mol
Numer MDL: MFCD00010359
Numer CAS: 2526-64-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II