Drukuj
Cykloheksan ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
23224.293EA 420 PLN
23224.293 23224.327 23224.362 23224.464 23224.550
Cykloheksan ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Cykloheksan
Formuła: C₆H₁₂
Temp. Wrzenia: 81 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003814
Numer CAS: 110-82-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-806-2
Jednostka: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Klasyfikacja Merck : 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Boiling point 79 - 81 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.778 - 0.779
Density (20/20) 0.779 - 0.780
Free acidity Max. 0.0003 meq/g
Solidification point 5.5 - 6.5 °C
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Benzene Max. 100 ppm
Cyclohexene Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0,06 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test