Drukuj
Methyl-3-methylcrotonate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Methyl 3,3-dimethylacrylate, Methyl-3,3-dimethylacrylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
368571-25G 368571-5G
SIAL368571-25GEA 1160 PLN
SIAL368571-25G SIAL368571-5G
Methyl-3-methylcrotonate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-methylcrotonate
Formuła: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Numer MDL: MFCD00043940
Numer CAS: 924-50-5
Numer WE (dawny EINECS): 213-107-4
Jednostka: 3272
ADR: 3 III