Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.5 M NaOH (0.5N) Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Caustic soda
35257-1L 35257-5L 35257-10L-VP 35257-6X1L
35257-1LEA 160 PLN
35257-1L 35257-5L 35257-10L-VP 35257-6X1L
Wodorotlenek sodu 0.5 M NaOH (0.5N) Volumetric, Fluka™
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: >100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.020 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective